Documenti fondamentali
230049
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroaluminate
99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cryolite, Cryolite, synthetic, Sodium aluminum hexafluoride
Scegli un formato
25 G
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 184.00
About This Item
Formula condensata:
Na3AlF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezze
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Al](F)(F)(F)(F)(F)([Na])([Na])[Na]
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Lungs,Skeleton
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sayanti Podder et al.
Toxicology and industrial health, 31(12), 1341-1347 (2013-07-13)
The study explored variations in the life cycle parameters in Drosophila melanogaster as a function of treatment with fluorinated insecticide, cryolite. Some of the life cycle parameters considered in this study were larval duration, pupal duration, and percentage of adult