Documenti fondamentali
406465
Sigma-Aldrich
3-(2-Carboxyphenyl)propionic acid
99%
Sinonimo/i:
2-Carboxybenzenepropanoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 128.00
CHF 128.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 128.00
About This Item
Formula condensata:
HO2CC6H4CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 128.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
166-168 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
VEEXBQLWMFMATJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(2-Carboxyphenyl)propionic acid (2-(2-carboxyethyl)benzoic acid) is an aromatic acid that undergoes cyclization to generate 1-indanone on heating. It is formed during the reaction of β-tetralone with KO2 in toluene.[1]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Superoxide oxidation: a novel route to aromatic 1, 2-dicarboxylic acids.
Sotiriou C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(7), 2159-2164 (1990)