404810
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine
technical grade, 90%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
P. ebollizione
98-103 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCCNCCCNCCCN
InChI
1S/C9H24N4/c10-4-1-6-12-8-3-9-13-7-2-5-11/h12-13H,1-11H2
ZAXCZCOUDLENMH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?