Documenti fondamentali
404713
Sigma-Aldrich
Chlorodiisobutyloctadecylsilane
technical grade, 85%
Scegli un formato
5 ML
CHF 88.10
CHF 88.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 88.10
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17Si[CH2CH(CH3)2]2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 88.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
85%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
140-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H55ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(27,23-25(2)3)24-26(4)5/h25-26H,6-24H2,1-5H3
LAMXXRLSKVGVCO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
remainder octadecane
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)