Documenti fondamentali
404675
Sigma-Aldrich
Isophorone oxide
99%
Sinonimo/i:
2,3-Epoxy-3,5,5-trimethyl-1-cyclohexanone, 2,3-Epoxy-3,5,5-trimethylcyclohexanone, 3,5,5-Trimethyl-2,3-epoxycyclohexanone, 4,4,6-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, Epoxyisophorone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=O)C2OC2(C)C1
InChI
1S/C9H14O2/c1-8(2)4-6(10)7-9(3,5-8)11-7/h7H,4-5H2,1-3H3
ROTNQFPVXVZSRL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tetyana Kobets et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 228-243 (2018-03-20)
Genotoxicity of flavor and fragrance materials was assessed in Turkey Egg Genotoxicity Assay (TEGA) using 32P-nucleotide postlabeling (NPL) and comet assays to detect hepatic DNA adducts and strand breaks. Twenty materials having results in GADD45a-Gluc 'BlueScreen HC' genotoxicity assay, and