403733
1,3-Dichloropropene
90%, technical grade
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
97-112 °C (lit.)
Densità
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClC\C=C/Cl
InChI
1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
UOORRWUZONOOLO-OWOJBTEDSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?