40289
Acetone
semiconductor grade VLSI PURANAL™ (Honeywell 17617)
Sinonimo/i:
Dimethyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
semiconductor grade VLSI PURANAL™ (Honeywell 17617)
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
CdA
specification on request
Limite di esplosione
13.2 %
Colore
clear colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Hydrogen terminated silicon wafer.
- SiC wafers.
- Chromium nitride epilayer on silicon wafer.
The semiconductor grade acetone was also used in a comparative study for observing the effect of various solvents on nitrogen containing promoters (NCPs), which is used in oxidation reaction of 5-hydroxymethylfurfural.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves