40205
Idrossido di ammonio
≥25% NH3 in H2O, semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17814)
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17814)
CdA
specification on request
Limite di esplosione
27 %
Concentrazione
≥25% NH3 in H2O
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
- precipitant for the R2O3 group of elements,
- complexing agent,
- dissolution medium.7
Applicazioni
- to clean wafers.1
- to prepare magnetic iron oxide nanoparticles
- in the recovery of cellulose from sugarcane bagasse. The process enhances hydrolysis and -production of bioethanol
- in bi-directional perfusion technique of human periodontal ligament cell sheets
- as a mobile phase in the liquid chromatography for prebiotic galactooligosaccharides
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?