Documenti
401153
Sigma-Aldrich
Antimony(III) bromide
99.99%
Sinonimo/i:
Antimony tribromide
About This Item
Formula condensata:
SbBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Tensione di vapore
1 mmHg ( 94 °C)
Saggio
99.99%
Densità
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Sb](Br)Br