Documenti
400653
Sigma-Aldrich
Sodium niobate
−100 mesh, 99.9%
Sinonimo/i:
Niobium sodium oxide
About This Item
Formula condensata:
NaNbO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: niobium
Dimensione particelle
−100 mesh
Stringa SMILE
[Na+].[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Na.Nb.3O/q+1;;;;-1
UYLYBEXRJGPQSH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent / Reactant for preparation of:
  • Transparent (Sr,Ba)Nb2O6 ceramics with optoelectric properties
  • Niobium sodium strontium oxides
  • Tungsten bronze for study of sodium/proton and sodium/deuteron cation exchange
  • Triple-layered Aurivillius phase photocatalysts
  • Niobium sodium selenide/sulfide
  • Bismuth niobium sodium oxides
  • Tin niobates
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3