Documenti fondamentali
400580
Sigma-Aldrich
Potassium tellurate hydrate
Scegli un formato
25 G
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 106.00
About This Item
Formula condensata:
K2TeO4·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.79 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Stato
powder, crystals or chunks
Concentrazione
≤48% Te (after reduction with sulphite, gravimetric)
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4Te.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
GQDXSEHGIRKBIY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)