3DXPLA014
PLA 3D printing filament
white, diam. 2.85 mm
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352103
Prodotti consigliati
Diametro
2.85 mm
Colore
white
Descrizione generale
3DXTech™ is made in the USA using 100% virgin resin and colorants - precision extruded onto 1kg reels (2.2 lbs.). The filament is then vacuum-sealed with desiccant to protect it from moisture.
Nota sulla preparazione
Recommended Print Conditions: Extruder Temp: 190-220°C. Bed Temp: 23-60°C [No heat bed required]
Note legali
Product of 3DXTech™
3DXTech is a trademark of 3DXTech
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)