Documenti
397296
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorozirconate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2ZrF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3