Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-222-7
Beilstein/REAXYS Number:
969629
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
bp
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
InChI key
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal may be used in the synthesis of following:
- (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester
- 3-O-tert-butylmorphine
- tert-butylesters of pyrrole- and indolecarboxylic acids
Other Notes
Review; synthesis of tert-butyl esters.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?