Documenti fondamentali
394130
Sigma-Aldrich
4-Nitro-N-propylbenzamide
98%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CONHCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
100-103 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amide
nitro
Stringa SMILE
CCCNC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c1-2-7-11-10(13)8-3-5-9(6-4-8)12(14)15/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,13)
MDRVSZJDSUDYGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Nitro-N-propylbenzamide ((4-nitrophenyl)-N-propylcarboxamide) is a benzamide derivative. It can be synthesized by the reaction of 4-nitrobenzoyl chloride and amine.
Applicazioni
4-Nitro-N-propylbenzamide may be used in the synthesis of 4-amino-N-substituted amines by catalytic hydrogenation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C R Clark et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(6), 779-782 (1984-06-01)
A series of 4- aminobenzamides of some simple primary and secondary amines were prepared and evaluated for anticonvulsant effects. The compounds were tested in mice against seizures induced by electroshock and pentylenetetrazole ( metrazole ) and in the rotorod assay