Documenti fondamentali
392308
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Z-2-Oxo-5-imidazolidinecarboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Oxo-1,5-imidazolidinedicarboxylic acid 1-benzyl ester
Scegli un formato
5 G
CHF 139.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 139.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Attività ottica
[α]24/D −63.0°, c = 2.5 in methanol
Punto di fusione
189 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CNC(=O)N1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O5/c15-10(16)9-6-13-11(17)14(9)12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,17)(H,15,16)/t9-/m0/s1
AYSUEIZKNBGWGN-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Z-protected imidazolidinone for sequential N-alkylation.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K Hayashi et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(2), 289-297 (1989-02-01)
(4S)-1-Alkyl-3-[[N-(carboxyalkyl)amino]acyl]-2-oxoimidazolidine-4- carboxylic acid derivatives (3) were prepared by two methods. Their angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activities and antihypertensive effects were evaluated, and the structure-activity relationships were discussed. The dicarboxylic acids 3a-n possessing S,S,S configuration showed potent in vitro ACE