Documenti fondamentali
389366
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-d4
98 atom % D
Scegli un formato
1 G
CHF 95.80
CHF 95.80
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 95.80
About This Item
Formula condensata:
C6D4(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 95.80
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
P. ebollizione
297 °C (lit.)
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
WDCYWAQPCXBPJA-RHQRLBAQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)