Documenti fondamentali
387800
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4ClF3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.50
Beilstein:
610168
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
116 °C (lit.)
Densità
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)n1
InChI
1S/C4ClF3N2/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7
GOYNRDSJTYLXBU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine can be used as a starting material to synthesize:
  • 4-azido-5-chloro-2,6-difluoro-pyrimidine by azidation reaction with sodium azide.[1]
  • 5-chloro triphenoxy pyrimidine by reacting with tetraphenoxysilane in the presence of tetra butyl ammonium fluoride (TBAF).[2]
  • 5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-amine, and 5-chloro-4,6-difluoropyrimidin-2-amine (9:1 ratio) by reacting with ammonia.[3]
  • 5-Chloro-N,N -diethyl-2,6-dipyrimidin-4-amine, by treating with diethylamine and DIPEA.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An efficient strategy for the synthesis of aryl ethers
Wang T and Love JA
Synthesis, 2007(15), 2237-2239 (2007)
Studies in azide chemistry. Part IX [1]. Investigations involving fluorinated azidopyrimidines and 4-azido-3-chloro-2, 5, 6-trifluoropyridine
Banks RE, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 16(4), 325-338 (1980)
Polyfunctionalised pyrimidines and pyrazines from perhalogenated precursors (2008)