384291
Diethylthiocarbamoyl chloride
95%
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
113 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-50 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
CCN(CC)C(Cl)=S
InChI
1S/C5H10ClNS/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
HUUSTUALCPTCGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?