38224
Diisooctylthiophosphinic acid
technical, ~85% (T)
Sinonimo/i:
Bis(2,4,4-trimethylpentyl)thiophosphinic acid
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
~85% (T)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.48
Densità
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CC(C)(C)C)CP(S)(=O)CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H35OPS/c1-13(9-15(3,4)5)11-18(17,19)12-14(2)10-16(6,7)8/h13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,19)
KUYLHALFMPOMKK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)