Documenti fondamentali
427543
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde, predominantly trans
95%
Scegli un formato
5 G
CHF 113.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 113.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H3(OCH3)CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
>0 (vs air)
Saggio
95%
Impurezze
2.46 wt. % diethyl ether
Punto di fusione
97-100 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ester
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H12O4/c1-9(14)16-11-6-5-10(4-3-7-13)8-12(11)15-2/h3-8H,1-2H3/b4-3+
VEKAJHBFBMWJKI-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde is a cinnamaldehyde derivative. It is an organic building block useful in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)