Documenti fondamentali
381012
Sigma-Aldrich
Tetrarhodium dodecacarbonyl
About This Item
Formula condensata:
Rh4(CO)12
Numero CAS:
Peso molecolare:
747.74
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Rh/c12*1-2;;;;
LVGLLYVYRZMJIN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains a trace amount of Rh6(CO)16
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3