247650
Hexarhodium(0) hexadecacarbonyl
Rh 57-60 % (approx.)
Sinonimo/i:
Rhodium(0) carbonyl
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Rh, 57-60% (approx.)
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/16CO.6Rh/c16*1-2;;;;;;
SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3