379867
Potassium dicyanoaurate(I)
99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gold (I) potassium cyanide, Potassium gold cyanide
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].N#C[Au-]C#N
InChI
1S/2CN.Au.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
OQHPFUBKFKRHKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To prepare gold nanowire array electrodes with fast charge transfer ability.[2]
- As a supporting electrolyte for the electrodeposition of gold in organic media.[3]
- To prepare polypyrrole-ClO4 gas sensors with fast response time and high sensitivity to volatile organic compounds.[4]
- In the electrochemical preparation of gold nanoparticle composites.[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?