Documenti fondamentali
184535
Sigma-Aldrich
Silver cyanide
99%
Sinonimo/i:
Argentous cyanide, Silver monocyanide 2
Scegli un formato
10 G
CHF 82.00
50 G
CHF 276.00
CHF 82.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 82.00
50 G
CHF 276.00
About This Item
Formula condensata:
AgCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.89
Beilstein:
4360924
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 82.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Saggio
99%
Stato
powder
Stringa SMILE
[Ag]C#N
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;
MFIHOCAEOJNSOL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in preparation of Tl[Ag(CN)2], which exhibits previously unknown Ag(CN)2 luminescence.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mohammad A. Omary et al.
Inorganic chemistry, 37(6), 1380-1386 (2001-10-24)
The structure of thallium dicyanoargentate(I) has been determined crystallographically. The crystal structure shows an Ag-Ag distance of 3.11 Å. This is the shortest Ag-Ag distance reported for any silver dicyanide salt whose crystal structure has been determined. Raman spectra of