Documenti fondamentali
379581
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboximide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
273-276 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: 2.5%, clear, yellow-orange
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)c2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C12H7NO2/c14-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)13-11/h1-6H,(H,13,14,15)
ODBPKBWAGSAZBE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)