Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 77.70 |
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 252.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-441-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
879172
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Acenaftenchinone,
form
powder
Quality Segment
mp
249-252 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1C(=O)c2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O2/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(11)14/h1-6H
InChI key
AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description - | description VETRANAL®, analytical standard |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 249-252 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?