Documenti fondamentali
357960
Sigma-Aldrich
1-Isoquinolinyl phenyl ketone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)c2nccc3ccccc23
InChI
1S/C16H11NO/c18-16(13-7-2-1-3-8-13)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-17-15/h1-11H
MDWCIKACMBMJFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Isoquinolinyl phenyl ketone (iquinpk) reacts with ReCl3(MeCN)(PPh3)] complex to give [ReCl3(N-O)(PPh3)]. It also reacts with the [ReOBr3(PPh3)2] complex in acetone to yield novel complex, [ReOBr2(iquinpk-OH)(PPh3)].
Applicazioni
1-Isoquinolinyl phenyl ketone may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray structure and DFT calculations of rhenium (III) complex with 1-isoquinolinyl phenyl ketone.
Machura B, et al.
Polyhedron, 27(6), 1739-1746 (2008)
Nucleophilic addition of water to 1-isoquinolinyl phenyl ketone. The synthesis, spectroscopic investigation, crystal and molecular structure and DFT calculations of [ReOBr2(iquinpk-OH)(PPh3)].
Machura,B, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 12(8), 789-792 (2009)