379123
4,5-Dibromo-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene
97%
Sinonimo/i:
4,5-Dibromo-2,7-bis(1,1-dimethylethyl)-9,9-dimethyl-9H-xanthene, 4,5-Dibromo-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-9H-xanthene
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
260-262 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(Br)c2Oc3c(Br)cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H28Br2O/c1-21(2,3)13-9-15-19(17(24)11-13)26-20-16(23(15,7)8)10-14(12-18(20)25)22(4,5)6/h9-12H,1-8H3
OJJSJAIHWCFVBK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)