378151
Diglycolyl chloride
95%
Sinonimo/i:
2,2′-Oxydiacetyl chloride
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
84-87 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.439 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
ether
Stringa SMILE
ClC(=O)COCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-3(7)1-9-2-4(6)8/h1-2H2
GTZXSBQCNBNWPK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?