Documenti fondamentali
377929
Sigma-Aldrich
Propionic-2,2-d2 acid-d
99 atom % D
Scegli un formato
1 G
CHF 129.00
CHF 129.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 129.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CD2CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 129.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2/hD
XBDQKXXYIPTUBI-VLZJNYFYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)