377392
(R)-(−)-Citronellyl bromide
95%
Sinonimo/i:
8-Bromo-2,6-dimethyl-2-octene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −6.8°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
111 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
C[C@@H](CCBr)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
QPKCDMXLSDFCQD-SNVBAGLBSA-N
Applicazioni
- (R)-3,7-dimethyloct-6-ene-1-amine via Gabriel synthesis which is then condensed with dicarboxylic acids to synthesize retro amides[1].
- Citronellyl derivatives of sulfoximines and sulfondiimines via alkylation using potassium hydroxide and dimethyl sulfoxide[2].
- Citronellyltriphenylphosphonium bromide which can be used as a key intermediate to synthesize (+)-caparratriene via Witting reaction[3].
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?