Key Documents
377368
Supelco
Sodium metatungstate
in H2O
Sinonimo/i:
Sodium polytungstate solution
About This Item
Formula condensata:
3Na2WO4·9WO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
2968.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Composizione
W, 55%
Concentrazione
in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.5555
Densità
2.82 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)