Key Documents
375373
Sigma-Aldrich
2-Propylimidazole
92%, technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
technical grade
Saggio
92%
P. eboll.
152-154 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
56-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1ncc[nH]1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)