374024
3-Methoxythiophene
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
80-82 °C/65 mmHg (lit.)
Densità
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccsc1
InChI
1S/C5H6OS/c1-6-5-2-3-7-4-5/h2-4H,1H3
RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?