Key Documents
373699
Sigma-Aldrich
2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic γ-lactone
99%
Sinonimo/i:
2,3-O-Isopropylidene-D-ribono-1,4-lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Beilstein:
10090
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −69°, c = 2 in pyridine
Punto di fusione
135-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(=O)[C@H]2O1
InChI
1S/C8H12O5/c1-8(2)12-5-4(3-9)11-7(10)6(5)13-8/h4-6,9H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6-/m1/s1
NHHKFJCWLPPNCN-HSUXUTPPSA-N
Applicazioni
Important raw material for the synthesis of C-nucleosides, prostanoids, and GABA analogs via homochiral 2-piperidones. Starting material for the preparation of biochemical compounds including C-nucleosides, such as neplanocin A, and GABA analogs, via homochiral 2-piperidones.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nucl. Acid Chem., 4, 27-27 (1991)
Xi,Z. et al.
Tetrahedron, 48, 349-349 (1992)
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 324, 269-269 (1991)
Marquez, V.E. et al.
Nucl. Acid Chem., 4, 27-27 (1991)
Herdeis, C. et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 324, 269-269 (1991)