857297
D-(+)-Ribonic γ-lactone
97%
Sinonimo/i:
D(+)-Ribono-1,4-lactone
Saggio
97%
Stato
crystals
Attività ottica
[α]24/D +18°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
CUOKHACJLGPRHD-BXXZVTAOSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?