372773
Poli(etilene ossido)
average MV 400,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
PEO
About This Item
Formula condensata:
(-CH2CH2O-)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poli(etilene ossido), average Mv 400,000 (nominal), powder
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mv 400,000 (nominal)
contiene
200-500 ppm BHT as inhibitor
Viscosità
2,250-4,500 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
Tm 65 °C
Estremità Ω
hydroxyl
Estremità α
hydroxyl
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il poli(etilene ossido) (PEO) è un polimero termoplastico idrosolubile di peso molecolare più elevato (Mv 400.000) formato dalla polimerizzazione dell′ossido di etilene.
Applicazioni
Il PEO può essere utilizzato in applicazioni di tipo biomedico ed energetico e per la funzionalizzazione superficiale delle nanoparticelle.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Polycaprolactone-b-poly (ethylene oxide) copolymer micelles as a delivery vehicle for dihydrotestosterone
Allen C, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 63(3), 275-286 (2000)
Fabrication and properties of composites of poly (ethylene oxide) and functionalized carbon nanotubes
Geng HZ, et al.
Advanced Materials, 14(19), 1387-1390 (2002)
Poly (ethylene oxide)-based electrolytes for lithium-ion batteries
Xue Z, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(38), 19218-19253 (2015)
Poly(Ethylene Oxide) (2012)
Alexander Yang et al.
Biophysical journal, 112(7), 1462-1471 (2017-04-14)
Many species of bacteria can spread over a moist surface via a particular form of collective motion known as "surface swarming". This form of motility is typically studied by inoculating bacteria on a gel formed by 0.4-1.5% agar, which contains