36815
1-(Diethoxymethyl)imidazole
≥97.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464
Densità
1.041 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(OCC)n1ccnc1
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-3-11-8(12-4-2)10-6-5-9-7-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
NNQBAGFIYBBAFL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112.0 °C