Documenti fondamentali
367117
Sigma-Aldrich
5,7-Dibromo-2-methyl-8-quinolinol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7Br2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
InChI
1S/C10H7Br2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
BNACJQWJZKPAPV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jakub Wantulok et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-02)
A new approach to the synthesis of selected quinolinecarbaldehydes with carbonyl groups located at C5 and/or in C7 positions is presented in this paper in conjunction with spectroscopic characterization of the products. The classical Reimer-Tiemann, Vilsmeier-Haack and Duff aldehyde synthesis