37640
2,8-Quinolinediol
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,8-Dihydroxyquinoline
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
~290 °C (dec.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12)
ZXZKYYHTWHJHFT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Procaterol
- Indacaterol[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?