Documenti fondamentali
366951
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4NHNH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
230 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydrazine
Stringa SMILE
Cl.NNc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H7F3N2O.ClH/c8-7(9,10)13-6-3-1-5(12-11)2-4-6;/h1-4,12H,11H2;1H
KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride is an organic building block.
Applicazioni
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride may be used in the synthesis of pyrazole-containing bisphosphonate (N-BPs) esters.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Haoyue Xiang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(38), 7730-7738 (2012-08-21)
An efficient general synthetic approach has been developed to synthesize pyrazole-containing bisphosphonate (N-BPs) esters from chromenone derivatives via a sequential two-step reaction in one pot at ambient temperature in good to excellent yields. This protocol provides a new convenient method