Documenti fondamentali
366390
Sigma-Aldrich
4-Propoxybenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
p -Propoxybenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
liquid crystal
Punto di fusione
144-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)