Key Documents
366366
Sigma-Aldrich
(S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
97%
Sinonimo/i:
L-Pyroglutaminol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Beilstein:
80670
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +30°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
79-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OC[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
Serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)