365629
(S,S)-(+)-Tetrandrine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +285°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
219-222 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(OC)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc1c2)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c34
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3