Documenti fondamentali
365386
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
98%
Sinonimo/i:
Diisopropylcarbamic chloride, Diisopropylcarbamyl chloride, N,N-Bis(1-methylethyl)carbamic chloride
Scegli un formato
5 G
CHF 70.80
25 G
CHF 189.00
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 70.80
25 G
CHF 189.00
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.65
Beilstein:
1754834
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
90-93 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-59 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H14ClNO/c1-5(2)9(6(3)4)7(8)10/h5-6H,1-4H3
RSAFAYLZKCYUQW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride may be used in the preparation of:
  • 1-aryl-1-alkenyl N,N-diisopropylcarbamates[1]
  • 1,3-diphenylallyl carbamate[2]
  • (Z)-1,3-diphenyl-1-propenyl N,N-diisopropylcarbamate[2]
  • (R)-1-(2-methoxy-4-methylphenyl)ethyl diisopropyl-carbamate[3]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The total synthesis of (-)-aplysin via a lithiation-borylation-propenylation sequence.
Fletcher CJ, et al.
Tetrahedron, 68(23), 7598-7604 (2012)
Stereoselective Intermolecular Carbolithiation of Open-Chain and Cyclic 1-Aryl-1-alkenyl N,N-Diisopropylcarbamates Coupled with Electrophilic Substitution. Observation of p-Carboxylation in a Benzyllithium Derivative.
Peters JG, et al.
Synthesis, 03, 0381-0292 (2002)
Asymmetric ?-Deprotonation and Substitution Reactions of (Z)-1, 3-Diphenyl-1-propenyl N, N-Diisopropylcarbamate.
Reuber J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 14, 3017-3025 (2005)