Documenti
365114
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
211-213 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
HYNNNQDQEORWEU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Fries rearrangement: scalable synthesis of key fluoro building blocks 3-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride and 1, 2-diethoxy-3-fluorobenzene.
Yerande SG, et al.
Tetrahedron Letters, 55(15), 2426-2429 (2014)
Characterization and Crystal Structure of (1Z)-2-(3-Chlorophenyl)-N'-{[(3-fluoro-4methoxyphenyl) carbonyl] oxy}ethanimidamide.
DINESHA MP, et al.
Journal of Single Molecule Research, 27, 33-33 (2014)