363308
Carbostyril 124
99%
Sinonimo/i:
7-Amino-4-methyl-2(1H)-quinolinone, 7-Amino-4-methyl-2-hydroxyquinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
278-280 °C (lit.)
λmax
350 nm
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)Nc2cc(N)ccc12
InChI
1S/C10H10N2O/c1-6-4-10(13)12-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)
MJXYFLJHTUSJGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.