Documenti fondamentali
362417
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(F)(NO2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
nitro
Stringa SMILE
Cc1cc(c(Cl)cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClFNO2/c1-4-2-7(10(11)12)5(8)3-6(4)9/h2-3H,1H3
SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene may be used in the synthesis of two new C-11 labeled analogs of N,N-dimethyl-2-(2′-amino-4′-hydroxymethyl-phenylthio)benzylamine, which were further evaluated as serotonin transporter imaging agents.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nachwa Jarkas et al.
Nuclear medicine and biology, 37(5), 593-603 (2010-07-09)
Carbon-11 (C-11) N,N-dimethyl-2-(2'-amino-4'-hydroxymethyl-phenylthio)benzylamine ([(11)C]HOMADAM) has been reported as highly specific and selective positron emission tomography (PET) radiotracer showing fast kinetics for the human brain serotonin transporter (SERT). In our continued effort to develop appropriate PET SERT radioligand that can be