Documenti fondamentali
362395
Sigma-Aldrich
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHC6H4NHNH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
203 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
LMFPPUVGWDZXMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride may be used in the preparation of 4-isopropylphenylhydrazine, via neutralization with NaOH.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ping Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(15-16), 1135-1144 (2010-04-13)
A reagent, 1-(4-isopropyl) phenyl-3-methyl-5-pyrazolone (PPMP) has been synthesized and used for high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (HPLC/ESI-MS) determination of pre-column labeled carbohydrates. Monosaccharides have been quantitatively converted into mono-PPMP-labeled derivatives with 28% aqueous ammonia as a catalyst at 80